Kluczowe dokumenty
GF01534924
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 50.8 mm diameter, purity 99.99%
Synonim(y):
AL609601
Wybierz wielkość
1 EA
2550,00 zł
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
sputtering target
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 015-349-24
Średnica
50.8 mm
grubość
6.35 mm
średnica
50.8 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)