Merck
GEN-7017
Sigma-Aldrich
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DDAB (100%) containing 0.5% Rhod-PE (Fluorescent)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
zawiera
Rhod-PE (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine
rhodamine B sulfonyl)) as fluorescent label
skład
Deionized RNAse-free Water
stężenie
0.01 mM (Rhod-PE)
2 mM (DDAB)
zanieczyszczenia
100 mol % DDAB
wielkość cząstki
100 nm
pH
7
stosunek absorbancji
560/583 nm
Opis ogólny
Cationic liposomes are traditionally used for the delivery of genetic materials such as various types of DNA (pDNA, cDNA, CpG DNA, oligonucleotide, antisense oligonucleotide), various types of RNA such as (siRNA, mRNA) and nucleic acid mimics (NAMs). The positive, cationic charge of the lipids is used to neutralize the negative charge of nucleic acids and results in greater encapsulation efficiency, cellular uptake and endosomal delivery.
Zastosowanie
Drug delivery
Gene delivery
Lipid-protein interactions
Przechowywanie i stabilność
Liposomes should never be frozen. Liposomes should be stored in the dark at 4°C, except when brought to room temperature for brief periods prior to use.
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Informacje prawne
Genesome is a trademark of Encapsula NanoSciences
Product of Encapsula Nanosciences
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For research use only
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LNP są idealnymi nośnikami leków mRNA, o czym świadczą dwie zatwierdzone przez FDA szczepionki SARS-CoV-2. Skuteczne LNP wymagają jednak dalszych badań nad wyborem, formułowaniem i podawaniem jonizowalnych lipidów. Niniejszy przegląd analizuje wykorzystanie lipidów, wybór jonizowalnych lipidów i projektowanie LNP do dostarczania leków mRNA.
LNPs are ideal carriers for mRNA drugs, as evident from the two FDA-approved SARS-CoV-2 vaccines. However, efficient LNPs need further research on ionizable lipid selection, formulation, and administration. This review examines lipid usage, ionizable lipid selection, and LNP design for mRNA drug delivery.