Merck
E33408
Sigma-Aldrich
Ethyl isodehydracetate
99%
Synonim(y):
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
bp
290-295 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
gęstość
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H12O4/c1-4-13-10(12)9-6(2)5-8(11)14-7(9)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A M Maione et al.
Steroids, 54(3), 313-320 (1989-09-01)
Condensation of C22 and C21 steroidal aldehydes with ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate 1 in alkaline medium, followed by decarboxylation, provides a simple route to the alpha, beta-unsaturated side-chain delta-lactone synthesis for a classical withanolide precursor.