Kluczowe dokumenty
DWKWGW447P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, green polypropylene closure, capacity 500 mL
Synonim(y):
WGW447P
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiały
green polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW447P
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Idealny do dozowania rozpuszczalników i wody w laboratorium
Cechy i korzyści
Opatentowany zawór odpowietrzający Driplok zapobiegający kapaniu rozpuszczalnika
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)