Kluczowe dokumenty
DWKW216960
Wheaton wide-mouth bottle
without cap, wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (30 mL)
Synonim(y):
W216960
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
without cap
opakowanie
case of 432 ea Single bulk pack
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216960
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(37 mm) (65 mm) (402 mm)
pojemność
(30 mL)
dopasowywanie
28-400 neck
28-400
Cechy i korzyści
  • Idealny do przechowywania próbek wrażliwych na światło lub suchych proszków
  • Łatwe wyjmowanie zawartości
  • Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
  • Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
  • Bursztynowe szkło sodowo-wapniowe USP typu III
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)