DWKW224591
WHEATON® clear sample vial with PTFE faced rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (40 mL), screw cap
Synonim(y):
W224591
Wybierz wielkość
1430,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1430,00 zł
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 72 ea partitioned tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W224591
pojemność probówki
(40 mL)
probówka śr.
(28 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Zakrętki są przymocowane do fiolek.
- Zaleca się stosowanie korków wyłożonych gumą do próbek wodnych, korków wyłożonych gumą PTFE do próbek organicznych oraz korków z folii metalowej do węglowodorów.
- Fiolki i nakrętki można sterylizować w autoklawie.
- Fiolki 2 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228778.
- Fiolki o pojemności 4 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228780.
- Fiolki z nasadkami zapakowane w tacki z przegrodami
Cechy i korzyści
- Przezroczyste fiolki są przekształcane z rurek ze szkła borokrzemowego typu I.
- Bursztynowe fiolki są wykonane z bursztynowej rurki ze szkła borokrzemianowego, która spełnia wymagania USP typu I dotyczące przepuszczalności światła w celu ochrony produktów wrażliwych na światło.
- Fiolki na próbki z zakrętkami przymocowanymi do fiolki pomagają utrzymać czystość
- 6798 z tacami z przegrodami zapewnia łatwy sposób inwentaryzacji próbek lub przechowywania pustych fiolek
- 1603 charakteryzują się niskim profilem zapewniającym większą stabilność i mniejszą objętość martwą
- Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą 14B do próbek wodnych
- Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą PTFE / 14B do próbek organicznych i lepsza kompatybilność chemiczna
- Wymienne zakrętki można nabyć oddzielnie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)