Kluczowe dokumenty
DWKW217923
WHEATON® narrow-mouth bottle
without cap, wide-mouth clear soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL)
Synonim(y):
W217923
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
wide-mouth clear soda-lime glass bottle
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W217923
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(98 mm) (174 mm) (306 mm)
pojemność
(1,000 mL)
dopasowywanie
89-400 neck
89-400
Opis ogólny
Standard clear wide mouth bottle. Ideal for general, small to large volume storage
Cechy i korzyści
• Available in larger bottle sizes• Wide mouth / neck• Clear, Type III soda-lime glass• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)