Merck
DWKCTA0025P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Synonim(y):
CTA0025P
Wybierz wielkość
2 EA
106,00 zł
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
106,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CTA0025P
pojemność
25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Zastosowanie
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Cechy i korzyści
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)