Merck
DWKCP0100P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Synonim(y):
CP0100P
Wybierz wielkość
5 EA
201,00 zł
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
201,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CP0100P
pojemność
100 mL , with +/-1mL tolerance
Zastosowanie
Odpowiedni do pomiaru i dozowania cieczy w laboratorium
Cechy i korzyści
Zgodność z normą ISO 6706 z konstrukcją zapobiegającą przywieraniu podstawy do mokrej powierzchni
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)