Kluczowe dokumenty
DWKBWP0250PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 250 mL
Synonim(y):
BWP0250PGRAD
Wybierz wielkość
10 EA
234,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
234,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon BWP0250PGRA
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Idealny do szerokiego zakresu zastosowań związanych z przechowywaniem i przygotowywaniem żywności
Cechy i korzyści
Autoklawowalny w temperaturze 121°C i odpowiedni do kontaktu z żywnością
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)