Merck
DWK986732
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986732
Wybierz wielkość
500 EA
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986732
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Cechy i korzyści
  • Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
  • Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)