Kluczowe dokumenty
DWK73805B15415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
15-415, natural screw cap
Synonim(y):
73805B-15415
Wybierz wielkość
1 PKG
666,00 zł
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
666,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
natural screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
opakowanie
pkg of 1 packs
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73805B-15415
dopasowywanie
thread
Zastosowanie
Rozwiązanie do zamykania fiolek i butelek
Cechy i korzyści
  • Ekonomiczna, jednoczęściowa konstrukcja
  • Unikalna konstrukcja zapewnia wyjątkowe właściwości uszczelniające
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją ASTM E982
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)