DWK73802-13415
KIMBLE® solid cap with PTFE faced rubber liner
black phenolic cap, cap for 13-415
Wybierz wielkość
833,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
833,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE/rubber liner
black phenolic cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73802-13415
dopasowywanie
cap for 13-415
Opis ogólny
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavabl
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
- Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)