DWK292826306
Duran® Gl 45 Bottle Carrying System
Synonim(y):
292826306
About This Item
Kod UNSPSC:
41120000
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
purple polypropylene
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292826306
kompatybilność
use with DURAN® Original GL 45 Bottle
Opis ogólny
System przenoszenia butelek pasuje do standardowych butelek laboratoryjnych z szyjką GL 45 i jest dostępny dla czterech rozmiarów butelek: 2, 5, 10 lub 20 litrów. Nośniki są ergonomicznie zaprojektowane i zapewniają użytkownikowi korzyści w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Umożliwiają łatwy i bezpieczny transport butelek w laboratorium lub zakładzie produkcyjnym. Wszystkie materiały są w pełni autoklawowalne. Kołnierz, który pasuje do szyjki butelki, można zdjąć tylko przez przecięcie, dzięki czemu mocowanie jest w 100% bezpieczne w użyciu.
Zastosowanie
Nowy modułowy system przenoszenia butelek pasuje do standardowych butelek laboratoryjnych z szyjką GL 45 i jest kompatybilny z czterema rozmiarami butelek: 2, 5, 10 i 20 litrów. Jest ergonomicznie zaprojektowany i oferuje korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz umożliwia łatwy i bezpieczny transport butelek w laboratorium lub zakładzie produkcyjnym.
Cechy i korzyści
Wszystkie materiały są w pełni autoklawowalne.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)