Kluczowe dokumenty
DWK261313806
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (43 mL), straight rim, tube diam. (30 mm) , External Thread
Synonim(y):
261313806
Wybierz wielkość
50 EACH
735,00 zł
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EACH
735,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
graduations: no
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 261313806
probówka śr.
(30 mm) , External Thread
pojemność probówki
(43 mL)
Opis ogólny
Grubościenne, a zatem bardzo odporne mechanicznie. Z okrągłym dnem i brzegiem z koralików.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)