Kluczowe dokumenty
WHA2603T
Whatman® Polycap TF encapsulated filter for organic solvents
Polycap TF 36, pore size 1 μm, 3/8 in. female NPT inlet, 3/8 in. female NPT outlet
Synonim(y):
Z741655
Wybierz wielkość
1 PKG
2430,00 zł
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2603T
Whatman Article No. 28418902 (US reference)
Średnica
36 mm
wielkość porów
1 μm
dopasowywanie
3/8 in. female NPT inlet
3/8 in. female NPT outlet
Opis ogólny
Filtry kapsułkoweWhatman Polycap TF firmy Cytiva są wykonane z trwałych, hydrofobowych membran politetrafluoroetylenowych (PTFE) w obudowie z polipropylenu do stosowania z rozpuszczalnikami organicznymi i roztworami agresywnymi chemicznie.
Filtr Whatman Polycap do agresywnych rozpuszczalników
Filtracja rozpuszczalników organicznych i agresywnych roztworów wymaga trwałej membrany do filtracji bez zanieczyszczenia próbki.
Autoklawowalne filtry kapsułkowe Polycap TF są wyposażone w membrany PTFE o wysokiej odporności chemicznej. Typowe zastosowania obejmują odpowietrzanie, filtrację in-line w celu sterylizacji* i usuwania cząstek ze strumieni powietrza/gazu/cieczy, filtrację w celu zapewnienia czystych gazów obojętnych w liniach napełniania fiolek oraz izolację spalin z fermentorów.
Filtry Polycap TF wspierają zastosowanie w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym i biofarmaceutycznym, ponieważ są fotoodporne i mogą być używane do odpowietrzania i filtracji in-line w systemach produkcyjnych w środowiskach biologicznych.
Cechy i korzyści
  • Membrana filtracyjna PTFE jest odporna na większość rozpuszczalników
  • Dostępne w rozmiarach porów 0,1, 0,2, 0,45 i 1,0 µm
  • Kapsułki o wielkości porów 1,0 µm stosowane w celu wydłużenia żywotności i filtracji silnie zanieczyszczonych roztworów
  • Wyprodukowane zgodnie ze standardami systemu zarządzania jakością ISO9001:2008
  • Autoklawowalne urządzenie do filtracji kapsułkowej, jeśli wymagana jest sterylność
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)