Kluczowe dokumenty
BR779022
BRAND® centrifuge tube, rimless
volume 15 mL, round bottom, graduated: no
Synonim(y):
Centrifuge tubes, Tubes
Wybierz wielkość
100 EA
240,00 zł
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
AR-Glass
round bottom
Właściwości
graduated: no
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
BRAND 779022
pojemność
15 mL
Opis ogólny
Probówka wirówkowa 2724 ma pojemność około 15 ml i charakteryzuje się wytrzymałą ścianką o grubości 1,0 mm. Zaprojektowana do wysokowydajnych zastosowań, wytrzymuje względne siły odśrodkowe (RCF) do 3500. Ta niezawodna probówka jest idealna do użytku laboratoryjnego, zapewniając trwałość i precyzję podczas procesów wirowania. Niezbędny dodatek do każdego naukowego miejsca pracy.
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)