DWK258526104
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 1
Synonim(y):
258526104
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 258526104
dysk śr.
175 mm
śr. filtra
175 mm
pojemność kolby
(175 mL)
wielkość porów
1 porosity
pojemność
4000 mL capacity
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)