BR705383
Wall / rack mount for pipettes Transferpette® S and S -8/-12
About This Item
Kod UNSPSC:
41121508
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
PC
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705383
Opis ogólny
Zaoszczędź miejsce w laboratorium i używaj stojaków i uchwytów ściennych do bezpiecznego przechowywania pipet jedno- lub wielokanałowych BRAND. BRAND ma odpowiednie rozwiązanie dla każdego modelu i każdej potrzeby:
Uchwyty ścienne/stojaki są dostępne dla mechanicznych pipet jedno- i wielokanałowych Transferpette® S. Pojedynczy stojak do pipety mechanicznej Transferpette® S jest zwykle używany do pipety wielokanałowej. Pojedyncze stojaki są również dostępne dla pipety elektronicznej Transferpette® - jeden stojak dla pipet do 1000 µl i drugi dla pipety 5 mL. Stojak stacjonarny (karuzelowy) mieści do sześciu pipet Transferpette® S lub Transferpette® S -8/-12, co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość miejsca. Trzy pipety elektroniczne Transferpette® (jednokanałowe, do 1000 µl) mogą być ładowane jednocześnie w stojaku ładującym. Indywidualne zasilacze nie są już potrzebne!
Uchwyty ścienne/stojaki są dostępne dla mechanicznych pipet jedno- i wielokanałowych Transferpette® S. Pojedynczy stojak do pipety mechanicznej Transferpette® S jest zwykle używany do pipety wielokanałowej. Pojedyncze stojaki są również dostępne dla pipety elektronicznej Transferpette® - jeden stojak dla pipet do 1000 µl i drugi dla pipety 5 mL. Stojak stacjonarny (karuzelowy) mieści do sześciu pipet Transferpette® S lub Transferpette® S -8/-12, co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość miejsca. Trzy pipety elektroniczne Transferpette® (jednokanałowe, do 1000 µl) mogą być ładowane jednocześnie w stojaku ładującym. Indywidualne zasilacze nie są już potrzebne!
Informacje prawne
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)