Kluczowe dokumenty
DWK258521106
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (45 mL), porosity 1
Synonim(y):
258521106
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 258521106
dysk śr.
45 mm
śr. filtra
45 mm
pojemność kolby
(45 mL)
wielkość porów
1 porosity
pojemność
75 mL capacity
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)