Kluczowe dokumenty
DWK217414408
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM
Synonim(y):
217414408
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Materiały
round bottom
wide neck
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217414408
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Równomierny rozkład grubości ścianek sprawia, że kolby te są idealne do zastosowań grzewczych. Rozmiar grzewczy 2000, 3000, 5000 ml, rozmiar inny niż DIN EN ISO, Boro 3.3
Cechy i korzyści
Geometria umożliwia bardzo równomierne ogrzewanie. Szeroka szyjka umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie;
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)