Merck
DWK216181403
Duran® Mixing Cylinder
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 14/23, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 25 mL
Synonim(y):
216181403
Wybierz wielkość
2 EACH
235,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EACH
235,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
hexagonal glass cylinder (base)
Połączenie
joint: ST/NS14/23
Właściwości
class B
graduated WHITE GRADUATION
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 216181403
Pojemność cylindra
25 mL
Zastosowanie
Odmierzanie ilości cieczy, Rozcieńczanie roztworów, Mieszanie kilku składników, Pomiary wolumetryczne, Aby zapewnić długą żywotność szkła wolumetrycznego i wykluczyć ewentualne zmiany objętości, tych produktów szklanych nie należy podgrzewać w suszarkach lub sterylizatorach do temperatury powyżej + 250 °C., Boro 3.3
Cechy i korzyści
Kalibracja opiera się na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C; Duża sześciokątna podstawa wyposażona w trzy pokrętła, które zwiększają jej stabilność i zapobiegają toczeniu się cylindra; Jednolita grubość ścianki w całym zakresie pomiarowym zapobiega błędom klinowym; Wypalana, łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Tolerancje zawartości objętości są zgodne z klasą dokładności B.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)