Merck
DWK213961703
Duran® Measuring Cylinder
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, cylinder capacity 50 mL
Synonim(y):
213961703
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
hexagonal glass cylinder (base)
Właściwości
class B
graduated WHITE GRADUATION
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213961703
Pojemność cylindra
50 mL
Opis ogólny
1295 Cylindry miarowe służą do odmierzania różnych ilości cieczy. Cylindry pomiarowe klasy B mają podziałkę liniową i białą skalę. Tolerancje zawartości objętościowej cylindrów pomiarowych i mieszających są zgodne z limitami dokładności DIN i ISO. W ten sposób można precyzyjnie uzyskać pożądane stężenie. Certyfikaty partii dla cylindrów mieszających są również dostępne do pobrania online.
Zastosowanie
Odmierzanie ilości cieczy, Rozcieńczanie roztworów, Mieszanie kilku składników, Pomiary wolumetryczne, Aby zapewnić długą żywotność szkła wolumetrycznego i wykluczyć ewentualne zmiany objętości, tych produktów szklanych nie należy podgrzewać w suszarkach lub sterylizatorach do temperatury powyżej + 250 °C., Boro 3.3
Cechy i korzyści
Kalibracja opiera się na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C; Duża sześciokątna podstawa wyposażona w trzy pokrętła, które zwiększają jej stabilność i zapobiegają toczeniu się cylindra; Jednolita grubość ścianki w całym zakresie pomiarowym zapobiega błędom klinowym; Wypalana, łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Tolerancje zawartości objętości są zgodne z klasą dokładności B.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)