Kluczowe dokumenty
DWK211182908
DURAN® Super duty high form beaker with spout
glass, capacity (150 mL)
Synonim(y):
211182908
Wybierz wielkość
10 EACH
392,00 zł
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EACH
392,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.17
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 211182908
Wys. × śr.
95 cm × 54 cm
pojemność
(150 mL)
Opis ogólny
Wyższa udarność, wytrzymałość mechaniczna i stabilność dzięki wzmocnionej obręczy. Ekonomiczny dzięki dłuższej żywotności i doskonałej ochronie przed korozją. Wylewka do czystego nalewania. Biała, łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości. Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)