Kluczowe dokumenty
Z231940
Duran® beakers
capacity 50 mL, Tall form
Synonim(y):
211161704
Wybierz wielkość
10 EA
301,00 zł
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
301,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
graduations
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
wys. × śr. zewn.
70 mm × 38 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)