Kluczowe dokumenty
BR146508
BRAND® glass powder funnel short wide stem
top diam. 60 mm, bottom diam. 18 mm
Synonim(y):
Funnels, Power funnels
Wybierz wielkość
1 EA
42,00 zł
42,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
42,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
42,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 146508
średnica dna
18 mm
śr. górna
60 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szklany lejek do proszków 1191 z krótkim, szerokim trzonkiem został wykonany ze szkła Boro 3.3, zapewniającego trwałość i wysoką wydajność w zastosowaniach laboratoryjnych. Lejek ten posiada szlifowaną i polerowaną ogniowo górną krawędź, zapewniającą gładką krawędź dla bezpiecznej obsługi i łatwego nalewania. Zaprojektowany z krótkim, szerokim trzonkiem, ułatwia wydajne przenoszenie proszków i materiałów ziarnistych, minimalizując ryzyko zatykania i zapewniając szybki przepływ.
Cechy i korzyści
  • Lejki do proszków ze szkła borokrzemowego1191 najlepiej nadają się do przenoszenia proszków.
  • Te lejki do ogólnego użytku laboratoryjnego mają szlifowaną i polerowaną ogniowo górną krawędź.
  • Krótki, szeroki trzon ułatwia optymalną filtrację.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)