About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
conical polypropylene vial
opakowanie
pkg of 1 packs
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-5300-100-B
pojemność
300 μL
Zastosowanie
Chromatografia
Cechy i korzyści
- Podwójne wykończenie pierścienia dla dodatkowej wydajności zamknięcia.
- Zatwierdzone dla LC i GC.
- Tam, gdzie zaznaczono, certyfikowane opakowanie klasy 10 000 do pomieszczeń czystych zwiększa integralność danych.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)