Merck
D32806
Sigma-Aldrich
1,4-Dibenzoylbutane
97%
Synonim(y):
1,6-Diphenyl-1,6-hexanedione
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO(CH2)4COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
106-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(CCCCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O2/c19-17(15-9-3-1-4-10-15)13-7-8-14-18(20)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2
Klucz InChI
VRBLNWVVFVBNRK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)