Merck
D221406
Sigma-Aldrich
1-Dodecanethiol
98%
Synonim(y):
n-Dodecyl mercaptan, Dodecyl mercaptan, Lauryl mercaptan, Mercaptan C12, NDM
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.40
Beilstein:
969337
Numer WE:
Numer MDL:
gęstość pary
7 (vs air)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
266-283 °C (lit.)
gęstość
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)