Merck
D207705
Sigma-Aldrich
Diphenylfulvene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
81.5-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC=C3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Klucz InChI
BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3