Merck
D146803
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylanthranilic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H2-2-(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
off-white to brown
mp
194-196 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-5-3-6(2)8(10)7(4-5)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)