Merck
D111007
Sigma-Aldrich
2,2′-Dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3OC6H3(OH)]2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
133-136 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccc(OC)cc2O
InChI
1S/C15H14O5/c1-19-9-3-5-11(13(16)7-9)15(18)12-6-4-10(20-2)8-14(12)17/h3-8,16-17H,1-2H3
Klucz InChI
SODJJEXAWOSSON-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Li et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6137-6148 (2015-06-07)
Benzophenone-type UV filters (BPs) are ubiquitous in the environment. Transformation products (TPs) of BPs with suspected toxicity are likely to be produced during disinfection of water by chlorination. To quickly predict the toxicity of TPs, in this study, a novel
S C Cunha et al.
Environmental research, 143(Pt B), 65-71 (2015-05-20)
In the last decades, awareness regarding personal care products (PCP), i.e. synthetic organic chemicals frequently used in cosmetic and hygienic products, has become a forward-looking issue, due to their persistency in the environment and their potential multi-organ toxicity in both