Przejdź do
535826
2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]-phenol
Synonim(y):
2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.52
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
411-380-6
Beilstein/REAXYS Number:
9294274
MDL number:
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
147-151 °C (lit.)
solubility
methyl methacrylate: 15 mg/mL at 20 °C, methylene chloride: 169 mg/mL at 20 °C, chloroform: 254 mg/mL at 20 °C, toluene: 51 mg/mL at 20 °C
SMILES string
CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
InChI key
LEVFXWNQQSSNAC-UHFFFAOYSA-N
Application
Very low volatile UV light absorber and stabilizer.
Allows polycarbonates and polyesters to achieve a higher resistance to weathering than conventional benzotriazole UV absorbers. Low tendency to chelate allows its use in polymer formulations containing catalyst residues.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69712
description
-
description
analytical standard
solubility
methylene chloride: 169 mg/mL at 20 °C, methyl methacrylate: 15 mg/mL at 20 °C, chloroform: 254 mg/mL at 20 °C, toluene: 51 mg/mL at 20 °C
solubility
-
mp
147-151 °C (lit.)
mp
147-151 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
147315-50-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. does it absorb at 532nm?
    1 answer
    1. This material exhibits strong absorbance at a range of 300 - 400 nm and minimal absorbance in the visible range (>400 nm). This compound does not exhibit meaningful absorbance at 532 nm.