Key Documents
D108103
1,8-Dihydroxyanthraquinone
96%
Synonim(y):
Chrysazine, Danthron
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Postać
powder
mp
191-193 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Klucz InChI
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... RXRA(6256)
Zastosowanie
- To prepare an inclusion complex with β-cyclodextrin, applicable as a sensor in the estimation of Cu2+ ions in an aqueous solution.
- As a starting material in the synthesis of 1,4,5,8-tetramethoxyanthracene.
- As an aromatic scavenger in the modification of lignin, which acts as a corrosion inhibitor for steel.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?