CLS9944520
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 36.0 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki
Wybierz wielkość
843,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
843,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
opis
bulk packed
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 99445-20
śr. zewn. × dł.
20 mm × 150 mm
pojemność
36.0 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)