Kluczowe dokumenty
CLS9944515
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 11.0 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki
Wybierz wielkość
1000 EA
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
631,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
opis
bulk packed
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 1000
pkg of 1000 ea
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 99445-15
śr. zewn. × dł.
15 mm × 85 mm
pojemność
11.0 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
Single-use culture tubes are convenience packed.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)