Kluczowe dokumenty
CLS986016
Pyrex® heavy-wall ignition tubes
O.D. × L 16 mm × 125 mm
Synonim(y):
Corning® 9860
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
graduations: no
opakowanie
case of 288
pack of 72 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 9860-16
śr. zewn. × dł.
16 mm × 125 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for (ignition or high heat)
Opis ogólny
Rimless. Made of Code #7740 glass. Performs well when used continuously at temperatures up to 500 °C or for short periods to 600 °C.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)