Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
16 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121705
Material:
borosilicate glass Type 1
Feature:
cap, neck thread push fit
Packaging:
pack of 150
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
borosilicate glass Type 1
feature
cap, neck thread push fit
packaging
pack of 150
manufacturer/tradename
Wilmad WG-BTNMR-8
L
8 in.
O.D.
5 mm
wall thickness
0.43 mm
suitability
suitable for NMR
General description
Ideal for use with 43, 60,& 80MHz manual sample loading benchtop NMR spectrometers, NMR Tubes have been tested in the most popular benchtop spectrometers to assure performance.
Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Note: Not for use with high-field instruments or spinning experiments
Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Note: Not for use with high-field instruments or spinning experiments
Application
NMR
Features and Benefits
Packaging allows for easy tube access and storage
Legal Information
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wilmad® NMR Benchtop Tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?