Merck
CLS985025
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 39.0 mL
Synonim(y):
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
pack of 36 ea
case of 72
producent / nazwa handlowa
Corning 9850-25
pojemność
39.0 mL
śr. × dł.
25 mm × 100 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for (plant culture)
Opis ogólny
Ideal for plant tissue culture and general culture work. The flat bottom facilitates use with agar slants.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.