Kluczowe dokumenty
CLS9610100
Pyrex® test starzenia z podziałką
volume 100 mL, O.D. × H 37 mm × 200 mm
Synonim(y):
1240 9610
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produkt CLS9610100 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
conical bottom tube
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 9610-100
zakres pomiaru objętości
100 mL
śr. zewn. × wys.
37 mm × 200 mm
Opis ogólny
Graduated upward to 0.5 mL in divisions of 0.05 mL, from 0.5 mL to 3 mL in 0.1 mL divisions, from 3 mL to 5 mL in 0.5 mL divisions and from 5 mL to 100 mL in 1 mL divisions. Made with a 3 mm vent hole located 180° from the front of the tube.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)