Kluczowe dokumenty
CLS814210
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 10 mL
Synonim(y):
Corning® 8142
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Produkt CLS814210 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 8142-10
śr. zewn. × dł.
17 mm × 118 mm
śr. korka
15 mm
pojemność
10 mL
kolor
clear
dopasowywanie
15-415 thread
Opis ogólny
The 10 mL size is graduated upward from tip in 0.1 mL divisions. The 40 mL size is graduated in 0.5 mL divisions to 10 mL, and from 10 to 40 in 1 mL divisions. Tubes are fitted with a phenolic screw cap.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)