Kluczowe dokumenty
CLS810150
Pyrex® centrifuge tube with colored graduations, beaded rim
capacity 50 mL
Synonim(y):
Corning® 8101
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Produkt CLS810150 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
conical bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 8101-50
śr. zewn. × dł.
28 mm × 135 mm
pojemność
50 mL
kolor
clear
Opis ogólny
Rurki mają ostre, kolorowe emaliowane podziałki i oznaczenia. Precyzyjnie uformowane końcówki i jednolite ścianki zapewniają wysoki stopień dokładności i wytrzymałości mechanicznej.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)