CLS808450
Pyrex® centrifuge tubes with pennyhead stopper
capacity 50 mL, With graduations
Synonim(y):
Corning® 8084
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
conical bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
pack of 1
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 8084-50
dostępność
not available in EU
śr. zewn. × dł.
28 mm × 151 mm
pojemność
50 mL
kolor
clear
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)