Kluczowe dokumenty
CLS808415
Pyrex® centrifuge tubes with pennyhead stopper
capacity 15 mL, With graduations
Synonim(y):
Corning® 8084
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Produkt CLS808415 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
conical bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 12
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 8084-15
dostępność
not available in EU
śr. zewn. × dł.
17 mm × 139 mm
pojemność
15 mL
kolor
clear
Inne uwagi
15 mL size has 1 mL graduations upward from tip; 50 mL size has 0.5 mL graduations upward from tip to 10 mL and 1mL graduations from 10 to 50 mL.
Stopper size for the 5 mL tube is 9, for the 15 mL tube is 13, and for the 50 mL tube is 16
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)