CLS7995150
Pyrex® hybridization tubes, graduated with screw cap
I.D. × L 35 mm × 150 mm
Synonim(y):
Corning® 7995
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
cap (Plug seal)
flat bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
opakowanie
case of 2
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 7995-150
śr. wewn. × dł.
35 mm × 150 mm
śr. korka
54 mm
Gwint korka
45
kolor
clear
pojemność
100 mL
przydatność
suitable for (for use in hybridization chambers)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)