Kluczowe dokumenty
CLS71025
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
white, volume 5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonim(y):
Corning® 7102
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produkt CLS71025 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7102-5
zakres pomiaru objętości
5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Długość
392 mm
pojemność
5.0 mL
kolor
white
Opis ogólny
Have larger tip openings for faster delivery.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)