Kluczowe dokumenty
CLS70865
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonim(y):
Corning® 7086
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7086-5
zakres pomiaru objętości
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
śr. zewn. × dł.
8 mm × 350 mm
pojemność
5.0 mL
Opis ogólny
Jednolite górne otwory pozwalają na wykonywanie zatyczek i umożliwiają precyzyjną kontrolę słupa cieczy. Oznaczone kolorami według rozmiaru dla łatwej identyfikacji i sortowania. Kolorowe podziałki są emaliowane na szkle. Dwa pierścienie wskazują, że pipeta jest skalibrowana "Do dostarczenia" całkowitej pojemności po wydmuchaniu ostatniej kropli.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)