Przejdź do
CLS9186
Corning® aspiration pipettes
volume 2 mL
Synonim(y):
Aspiration pipette, Corning pipette
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32070201
Capacity:
2 mL
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 100 ea, case of 1000 ea
3260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
pack of 100 ea, case of 1000 ea
manufacturer/tradename
Corning 9186
capacity
2 mL
volume
2 mL
General description
  • Corning® aspirating pipettes are made of optically clear polystyrene for durability and good mechanical strength.
  • The sterile, ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquid aseptically using vacuum suction.
  • Individually wrapped and bulk packed.
  • Disposable and certified non-pyrogenic.
Aspirating pipettes are sterile, ungraduated and unplugged polystyrene pipettes for aspirating liquid using vacuum suction.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS9016CLS9099CLS4975
description
volume 2 mL
description
volume 2 mL, polystyrene, plain, paper/plastic wrapped
description
volume 5 mL
description
volume 1 mL
manufacturer/tradename
Corning 9186
manufacturer/tradename
Corning 9016
manufacturer/tradename
Corning 9099
manufacturer/tradename
Corning 4975
capacity
2 mL
capacity
2 mL
capacity
5 mL
capacity
1 mL
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
pack of 100 ea, case of 1000 ea
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
packaging
case of 200 ea, pack of 50 ea
packaging
pkg of (50 per bag)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
volume
2 mL
volume
2 mL
volume
5 mL
volume
1 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® aspiration pipettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)