Kluczowe dokumenty
CLS708510
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonim(y):
Corning® 7085
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7085-10
zakres pomiaru objętości
10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
śr. zewn. × dł.
10 mm × 350 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Pipety są oznaczone kolorami według rozmiaru, co ułatwia ich identyfikację i sortowanie. Kolorowe podziałki są emaliowane na szkle. Aby uzyskać całkowitą pojemność znamionową, pipety typu "to deliver" należy przedmuchać.
Inne uwagi
Nie pipetować doustnie. Sugerujemy użycie mechanicznego urządzenia do pipetowania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)