Kluczowe dokumenty
CLS4485
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, individually paper/plastic wrapped
capacity 1 mL
Synonim(y):
pipety, pipety serologiczne
Wybierz wielkość
1000 EA
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
1320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
opakowanie
case of 1000
bag of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 4485
zakres pomiaru
accuracy: 0.01 mL
Długość
278 mm
pojemność
1 mL
Śr. wewn. końcówki
0.065 in.
kolor
yellow color-coded stripe
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Corning Costar Stripette serolical pipettes paper/plastic wrapping allows for easy opening by either pop-through or peel-apart techniques. It is also ideal for sterile cell culture and/or tissue culture applications, especially while wearing latex gloves, as the wrap reduces static cling. These Stripette pipets are sterile, individually wrapped serological pipets designed to afford optimal conditions for aspetic cell/tissue culture techniques.
  • Color-coding on paper allows easy size identification.
  • Paper/plastic wrap allows full view
  • Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
  • Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Accuracy within ± 2% at full volume
  • Lot numbers printed on each pipet wrapper
  • Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)